Lanthan(III)oxid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
199162500 199160010
ACRO199162500EA 143 EUR
ACRO199162500 ACRO199160010
Lanthan(III)oxid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)oxid
Formel: La₂O₃
Siedepunkt: 4200 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 2315 °C
Dichte: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011071
CAS-Nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥99.85 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤3.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤250 ppm