m-Kresolpurpur Natriumsalz, wasserlöslich, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
m-Cresolsulphonphthalein sodium salt, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[d][1,2]oxathiole 2,2-dioxide, sodium salt
199250050
199250100
ACRO199250050EA
50.2
EUR
ACRO199250050
ACRO199250100
m-Kresolpurpur Natriumsalz, wasserlöslich, rein
m-Kresolpurpur Natriumsalz
Formel:
C₂₁H₁₇NaO₅S Molecular Weight: 404.42 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010177 CAS-Nummer: 62625-31-4 EINECS: 263-656-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange-brown to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.05 % in water) Clear |
Visual transition interval | from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple) |