1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Danishefsky's Diene
199550050
ACRO199550050EA 141 EUR
ACRO199550050
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene 90%
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formel: C₈H₁₆O₂Si
Molecular Weight: 172,30 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C (14 mmHg)
Dichte: 0,88 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008498
CAS-Nummer: 59414-23-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %