Trimethylsilylcyanid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

199560050 199560250 199561000 199565000
ACRO199560050EA 49.3 EUR
ACRO199560050 ACRO199560250 ACRO199561000 ACRO199565000
Trimethylsilylcyanid 98%
Trimethylsilylcyanid
Formel: C₄H₉NSi
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 0,744 g/cm³
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001765
CAS-Nummer: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN: 3384
ADR: 6.1,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR