Trimethylsilylcyanid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
199560050
199560250
199561000
199565000
ACRO199560050EA
49.3
EUR
ACRO199560050
ACRO199560250
ACRO199561000
ACRO199565000
Trimethylsilylcyanid 98%
Trimethylsilylcyanid
Formel:
C₄H₉NSi Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 11 °C Dichte: 0,744 g/cm³ Flammpunkt: 1 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001765 CAS-Nummer: 7677-24-9 EINECS: 231-657-3 UN: 3384 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...