tri-Lithiumcitrat Tetrahydrat 98%, rein

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Citronensäure Trilithiumsalz Tetrahydrat, Trilithium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Tetrahydrat, Lithiumcitrat tribasisch Tetrahydrat

199855000
ACRO199855000EA 106 EUR
ACRO199855000
tri-Lithiumcitrat Tetrahydrat 98%, rein
tri-Lithiumcitrat Tetrahydrat
Formel: C₆H₅Li₃O₇·4H₂O
Molecular Weight: 281,99 g/mol
Schmelzpunkt: 112 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD00150030
CAS-Nummer: 6080-58-6
EINECS: 213-045-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤24 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR