4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Pyrrolidinopyridine

200010050
ACRO200010050EA 45.4 EUR
ACRO200010050
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin 98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel: C₉H₁₂N₂
Molecular Weight: 148,21 g/mol
Siedepunkt: 171…173 °C (27mbar)
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006415
CAS-Nummer: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to light brown Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR