Natriumborhydrid 99%, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
200051000 200050250 200055000
ACRO200051000EA 123 EUR
ACRO200051000 ACRO200050250 ACRO200055000
Natriumborhydrid 99%, Pulver
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Schmelzpunkt: 360 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.5 %