(±)-1,2-Hexandiol 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: (±)-1,2-Dihydroxyhexan

200132500
ACRO200132500EA 93.8 EUR
ACRO200132500
(±)-1,2-Hexandiol 98%
(±)-1,2-Hexandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 223…224 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010737
CAS-Nummer: 6920-22-5
EINECS: 230-029-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR