Pyridiniumdichromat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

200880500 200882500 200880010
ACRO200880500EA 33.2 EUR
ACRO200880500 ACRO200882500 ACRO200880010
Pyridiniumdichromat 98%
Pyridinium dichromate
Formel: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
Schmelzpunkt: 152…153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013105
CAS-Nummer: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
UN: 3085
ADR: 5.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR