di-Phosphorpentoxid 98%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

200890010 200890025 200890100 200892500
ACRO200890010EA 73.4 EUR
ACRO200890010 ACRO200890025 ACRO200890100 ACRO200892500
di-Phosphorpentoxid 98%, reinst
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Schmelzpunkt: 340…360 °C (Subl.)
Dichte: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Hygroscopic crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Reducing substance (P2O3) ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR