Phosphonsäure (Phosphorige Säure) 98%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Phosphonic acid

201150020 201155000 201150010 201150100
ACRO201150020EA 202 EUR
ACRO201150020 ACRO201155000 ACRO201150010 ACRO201150100
Phosphonsäure (Phosphorige Säure) 98%, reinst
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Formel: H₃O₃P
Schmelzpunkt: 73 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00137258
CAS-Nummer: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
UN: 2834
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystals
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR