Phosphonsäure (Phosphorige Säure) 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphonic acid
201150020
201155000
201150010
201150100
ACRO201150020EA
202
EUR
ACRO201150020
ACRO201155000
ACRO201150010
ACRO201150100
Phosphonsäure (Phosphorige Säure) 98%, reinst
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Formel:
H₃O₃P Schmelzpunkt: 73 °C Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137258 CAS-Nummer: 13598-36-2 EINECS: 237-066-7 UN: 2834 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...