Quecksilber 99.99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
20142-0050 201421000 201425000 201420025
ACRO20142-0050EA 0 EUR
ACRO20142-0050 ACRO201421000 ACRO201425000 ACRO201420025
Quecksilber 99.99+%
Mercury
Formel: Hg
Molecular Weight: 200.59 g/mol
Siedepunkt: 356.5
Schmelzpunkt: –38.9 °C
Dichte: 13.54 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011035
CAS-Nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05925
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver white Metallic liquid
Assay ≥99.990 %
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Silver (Ag) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Insoluble matter ≤0.002 % (in HNO3)