Quecksilber(II)chlorid 99.5%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

201430250 201431000 201435000 201430010
ACRO201430250EA 25.1 EUR
ACRO201430250 ACRO201431000 ACRO201435000 ACRO201430010
Quecksilber(II)chlorid 99.5%
Quecksilber(II)chlorid
Formel: HgCl₂
Siedepunkt: 302 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 277 °C
Dichte: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011041
CAS-Nummer: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR