Pararosaniline base
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(4-aminophenyl)methanol, Paramagenta, p-Rosaniline, Parafuchsin, Pararosaniline base
201550100
201550500
ACRO201550100EA
57.9
EUR
ACRO201550100
ACRO201550500
Pararosaniline base
Pararosaniline
CAS No.: 467-62-9
Formel:
C₁₉H₁₉N₃O Molecular Weight: 305.38 g/mol Schmelzpunkt: 205 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036222 CAS-Nummer: 467-62-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |