Disperse orange 3 90%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-((4-Nitrophenyl)diazenyl)aniline
201620500
ACRO201620500EA
352
EUR
ACRO201620500
Disperse orange 3 90%, rein
Disperse orange 3
Appearance: Red to dark brown Powder
Formel:
C₁₂H₁₀N₄O₂ Molecular Weight: 242,238 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007856 CAS-Nummer: 730-40-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red to dark brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
TLC | ≥88 % |