4-(2-Aminoethyl)pyridin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(4-Pyridyl)ethylamin

202030010
ACRO202030010EA 99.7 EUR
ACRO202030010
4-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 112…113 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 76 °C
Dichte: 1,021 g/cm³
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038045
CAS-Nummer: 13258-63-4
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR