Amberlite® XAD-7 HP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
202241000
202245000
202240025
ACRO202241000EA
34.9
EUR
ACRO202241000
ACRO202245000
ACRO202240025
Amberlite® XAD-7 HP
Amberlite® XAD-7 HP
CAS No.: 37380-43-1
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132705 CAS-Nummer: 37380-43-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to pink-beige Beads |
Particle size | ≤8.0 % (> 1.180 mm) |
Harmonic mean size | 0.430 to 0.690 mm |
Uniformity coefficient | ≤2.0 |
TOC-AFNOR test | ≤10 ppm (total) |
Moisture holding capacity | 61.0 to 69.0 % |