Silber(I)acetat 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Essigsäure Silber(I)salz

202390250 202391000 202395000
ACRO202390250EA 208 EUR
ACRO202390250 ACRO202391000 ACRO202395000
Silber(I)acetat 99%, rein
Silber(I)acetat
Formel: C₂H₃AgO₂
Schmelzpunkt: 2000 °C
Dichte: 3,25 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012446
CAS-Nummer: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08648

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR