Natriumiodid, wasserfrei 99+%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

203180010 203180050 203182500 203180025 203180100
ACRO203180010EA 275 EUR
ACRO203180010 ACRO203180050 ACRO203182500 ACRO203180025 ACRO203180100
Natriumiodid, wasserfrei 99+%, rein
Natriumiodid
Formel: NaI
Siedepunkt: 1300 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 661 °C
Dichte: 3,66 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried substance)
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C, 3 h)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR