Mangan(IV)oxid 88%, galvanisch abgeschieden, aktiv
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
203191000 203195000 203190025
ACRO203191000EA 29.5 EUR
ACRO203191000 ACRO203195000 ACRO203190025
Mangan(IV)oxid 88%, galvanisch abgeschieden, aktiv
Mangan(IV)oxid
Formel: MnO₂
Schmelzpunkt: 535 °C (Zersetzung)
Dichte: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003463
CAS-Nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,05730
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥83 % (on dried substance)
Additional info Oxidation activity: >60% (yield)