4-Amino-2-chlorbenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
203230050
ACRO203230050EA 61.9 EUR
ACRO203230050
4-Amino-2-chlorbenzoesäure 97%
4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007772
CAS-Nummer: 2457-76-3
EINECS: 219-540-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %