Zinn(IV)chlorid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Zinntetrachlorid

203380500
ACRO203380500EA 234 EUR
ACRO203380500
Zinn(IV)chlorid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Zinn(IV)chlorid
Formel: Cl₄Sn
Molecular Weight: 260,52 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 2,22 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011242
CAS-Nummer: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08929

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.001 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR