4-Nitrochinolin-N-oxid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

203790010 203792500 203790050
ACRO203790010EA 76.1 EUR
ACRO203790010 ACRO203792500 ACRO203790050
4-Nitrochinolin-N-oxid 98%
4-Nitrochinolin-N-oxid
Formel: C₉H₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006738
CAS-Nummer: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Ochre to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR