Tetramethoxysilan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
203820250
203821000
203825000
203820025
ACRO203820250EA
27.8
EUR
ACRO203820250
ACRO203821000
ACRO203825000
ACRO203820025
Tetramethoxysilan 99%
Tetramethoxysilan
Formel:
C₄H₁₂O₄Si Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 1,03 g/cm³ Flammpunkt: 26 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008341 CAS-Nummer: 681-84-5 EINECS: 211-656-4 UN: 2606 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...