1-Aminocyclohexancarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Aminocyclohexan-1-carbonsäure, Homocycloleucin
203950250
ACRO203950250EA
77.9
EUR
ACRO203950250
1-Aminocyclohexancarbonsäure 98%
1-Aminocyclohexancarbonsäure
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143,19 g/mol Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1,229 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001487 CAS-Nummer: 2756-85-6 EINECS: 220-411-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...