Tetraphenylphosphoniumbromid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

204020050 204020250 204021000
ACRO204020050EA 24.2 EUR
ACRO204020050 ACRO204020250 ACRO204021000
Tetraphenylphosphoniumbromid 99%
Tetraphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₄H₂₀BrP
Schmelzpunkt: 295…299 °C
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011915
CAS-Nummer: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 296 to 300 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR