Troclosennatrium 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Dichlorisocyanursäure Natriumsalz, Dichlor-1,3,5-triazintrion Natriumsalz

204110025
ACRO204110025EA 280 EUR
ACRO204110025
Troclosennatrium 98%
Troclosennatrium
Formel: C₃Cl₂N₃NaO₃
Molecular Weight: 219,95 g/mol
Schmelzpunkt: 225 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006036
CAS-Nummer: 2893-78-9
EINECS: 220-767-7
UN: 2465
ADR: 5.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR