1-Fluor-3-iodbenzol 99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Fluoroiodobenzene

204480050 204480250
ACRO204480050EA 25.2 EUR
ACRO204480050 ACRO204480250
1-Fluor-3-iodbenzol 99% stabilisiert
1-Fluor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄FI
Siedepunkt: 77…78 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,89 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
MDL: MFCD00001044
CAS-Nummer: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR