DL-Homoserin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
204760050
ACRO204760050EA
136
EUR
ACRO204760050
DL-Homoserin 99%
DL-Homoserin
Formel:
C₄H₉NO₃ Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002618 CAS-Nummer: 1927-25-9 EINECS: 217-661-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (1 % in water) Clear colorless |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.0 % |