cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
204910010
204910100
ACRO204910010EA
81
EUR
ACRO204910010
ACRO204910100
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin 99%
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Formel:
C₅H₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005252 CAS-Nummer: 2584-71-6 EINECS: 219-963-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
TLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +56° to +60° (24°C, 589 nm) (c=2, water) |