3-(3-Indolyl)propionsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

204990100 204990010 204990500
ACRO204990100EA 47.6 EUR
ACRO204990100 ACRO204990010 ACRO204990500
3-(3-Indolyl)propionsäure 99%
3-(3-Indolyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: 130…136 °C
Dichte: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005660
CAS-Nummer: 830-96-6
EINECS: 212-600-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR