Aluminiumisopropoxid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminiumtriisopropoxid, Aluminiumisopropylat, 2-Propanol Aluminiumsalz, Aluminiumisopropoxid, Aluminiumtriisopropylat
205170010
205175000
205170051
ACRO205170010EA
60
EUR
ACRO205170010
ACRO205175000
ACRO205170051
Aluminiumisopropoxid 98%
Aluminiumisopropoxid
Formel:
C₉H₂₁AlO₃ Molecular Weight: 204.25 g/mol Siedepunkt: 125…130 °C (38 mmHg) Schmelzpunkt: 129…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008870 CAS-Nummer: 555-31-7 EINECS: 209-090-8 UN: 3181 ADR: 4.1 II Merck Index: 13,00346 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 136 °C |
Aluminium (Al) | 12.9 to 13.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...