Aluminiumisopropoxid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Aluminiumtriisopropoxid, Aluminiumisopropylat, 2-Propanol Aluminiumsalz, Aluminiumisopropoxid, Aluminiumtriisopropylat

205170010 205175000 205170051
ACRO205170010EA 60 EUR
ACRO205170010 ACRO205175000 ACRO205170051
Aluminiumisopropoxid 98%
Aluminiumisopropoxid
Formel: C₉H₂₁AlO₃
Molecular Weight: 204.25 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C (38 mmHg)
Schmelzpunkt: 129…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008870
CAS-Nummer: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00346

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Aluminium (Al) 12.9 to 13.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR