Kojisäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyron, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyron, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-on

205220050 205220250 205221000 205225000
ACRO205220050EA 44 EUR
ACRO205220050 ACRO205220250 ACRO205221000 ACRO205225000
Kojisäure 99%
Kojisäure
Formel: C₆H₆O₄
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151…156 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006580
CAS-Nummer: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR