1-Amino-2-methylbutan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methylbutylamin
205280050
ACRO205280050EA 102 EUR
ACRO205280050
1-Amino-2-methylbutan 98%
1-Amino-2-methylbutane
Formel: C₅H₁₃N
Molecular Weight: 87.16 g/mol
Siedepunkt: 97
Dichte: 0.73 g/cm³
Flammpunkt: 3 °C
MDL: MFCD00008147
CAS-Nummer: 96-15-1
EINECS: 202-483-5
UN: 2733
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4106 to 1.4126 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %