(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(+)-1-Phenethylisocyanat, (R)-(+)-α-Phenethylisocyanat, (R)-(+)-α-Methylbenzylisocyanat
205320050
ACRO205320050EA 156 EUR
ACRO205320050
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat 98%
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 55…56 °C (3,3hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06739387
CAS-Nummer: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
UN: 2206
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +9° to +11° (20°C, 589 nm) (neat)