Quecksilber(II)iodid, rot 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

205740050 205741000 205745000 205740025
ACRO205740050EA 34.5 EUR
ACRO205740050 ACRO205741000 ACRO205745000 ACRO205740025
Quecksilber(II)iodid, rot 99+%
Formel: HgI₂
Siedepunkt: 354 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 259 °C
Dichte: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Solubility (in Potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR