Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
205851000 205855000 205850025
ACRO205851000EA 43.9 EUR
ACRO205851000 ACRO205855000 ACRO205850025
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat 99+% zur Analyse
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 2,49 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm