Kaliumdihydrogenphosphat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
205920025
205925000
205920100
ACRO205920025EA
152
EUR
ACRO205920025
ACRO205925000
ACRO205920100
Kaliumdihydrogenphosphat 99+%, reinst
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel:
KH₂PO₄ Siedepunkt: ~ 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 253 °C Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011401 CAS-Nummer: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | ≤1.0 % (105°C) |
pH | 4.2 to 4.7 (1 % at 20°C) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % (on dried substance) |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |