1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

206120050 206120250 206121000
ACRO206120050EA 46 EUR
ACRO206120050 ACRO206120250 ACRO206121000
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat 99%
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149549
CAS-Nummer: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder or crystals or flakes or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9.6 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (on dry substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR