di-Bortrioxid 98% -40 mesh

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

206300010 206300050 206300250
ACRO206300010EA 81.1 EUR
ACRO206300010 ACRO206300050 ACRO206300250
di-Bortrioxid 98% -40 mesh
di-Bortrioxid
Formel: B₂O₃
Siedepunkt: 1860 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 2,46 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011315
CAS-Nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Impurity ≤0.01 % (Total halides impurities)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR