Molybdatophosphorsäure Hydrat 80%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

206380250 206381000 20638-0250-25G 206385000
ACRO206380250EA 49.4 EUR
ACRO206380250 ACRO206381000 XXXX20638-0250-25G ACRO206385000
Molybdatophosphorsäure Hydrat 80%
Molybdatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Schmelzpunkt: 78…90 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149913
CAS-Nummer: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07498

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Assay ≥47.5 % (Mo)
Loss on drying ≤25 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR