Kaliumbromid 99+% für die IR-Spektrophotometrie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

206391000 206390250 206395000
ACRO206391000EA 86.7 EUR
ACRO206391000 ACRO206390250 ACRO206395000
Kaliumbromid 99+% für die IR-Spektrophotometrie
Kaliumbromid
Formel: KBr
Siedepunkt: 1435 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 734 °C
Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Additional info Application test: Passes test
Absorbance ≤0.015 (other: 420-4000 1/cm)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR