Vanadium(V)oxid 99.6+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

206422500 206420010
ACRO206422500EA 84.4 EUR
ACRO206422500 ACRO206420010
Vanadium(V)oxid 99.6+%
Vanadium(V)oxid
Formel: O₅V₂
Siedepunkt: 1750 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 690 °C
Dichte: 3,35 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011457
CAS-Nummer: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09987

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥99.60 %
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR