di-Lithiumtetraborat 98+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
206940010
206942500
ACRO206940010EA
363
EUR
ACRO206940010
ACRO206942500
di-Lithiumtetraborat 98+% zur Analyse
di-Lithiumtetraborat
Formel:
Li₂B₄O₇ Schmelzpunkt: 930 °C Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011083 CAS-Nummer: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,05524 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 200°C) |
Titration with HCl | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |