di-Natriumoxalat 98.5%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

207721000 207725000 207720025
ACRO207721000EA 28.3 EUR
ACRO207721000 ACRO207725000 ACRO207720025
di-Natriumoxalat 98.5%, reinst
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.1 % (105°C, 2 h)
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR