di-Natriumoxalat 98.5%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
207721000
207725000
207720025
ACRO207721000EA
28.3
EUR
ACRO207721000
ACRO207725000
ACRO207720025
di-Natriumoxalat 98.5%, reinst
di-Natriumoxalat
Formel:
Na₂C₂O₄ Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012465 CAS-Nummer: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Merck Index: 13,08723 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Loss on drying | ≤0.1 % (105°C, 2 h) |
Titration with KMnO4 | ≥98.0 % |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in water) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...