Kaliumpermanganat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
207740010
207740250
207745000
ACRO207740010EA
105
EUR
ACRO207740010
ACRO207740250
ACRO207745000
Kaliumpermanganat 99+% zur Analyse
Potassium permanganate
Formel:
KMnO₄ Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011364 CAS-Nummer: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 1490 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,07824 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green-black Glistening crystalline powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride and Chlorate (as Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤30 ppm |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.01 % |